Learn More
2-Aminobenzenesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30333153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333153 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB40150510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Formula molecolare C6H8N2O2S
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 2-aminobenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 172.2
Peso formulazione 172.0306