Learn More
2-Aminobenzenesulphonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30309463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309463 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6225485G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline-2-sulfonic acid
CAS 88-21-1
Formula molecolare C6 H7 N O3 S
Quantità 5 g
Sinonimo Benzenesulfonic acid, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenesulfonic acid, 1-Aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-Aminophenylsulfonic acid, 2-Anilinesulfonic acid, 2-Sulfoaniline, Aniline-o-sulfonic acid, NSC 147, Orthanilic acid, o-Aminobenzenesulfonic acid, o-Aminophenylsulfonic acid, o-Sulfanilic acid
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccccc1S(=O)(=O)O
IUPAC Name 2-aminobenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.19
Peso formulazione 173.0147