Learn More
2-Aminobenzimidazole, 99+%
Codice prodotto. 10307550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10307550 25 g Bottiglia in vetro 25g
10317550 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10307550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174020250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 934-32-7
Formula molecolare C7H7N3
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00005596
InChI Key JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
IUPAC Name 1H-benzimidazol-2-amine
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzimidazole
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 228.0°C to 232.0°C
Colore Beige to Yellow or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 24, 116
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminobenzimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.