Learn More
2-Aminobenzophenone, 98%
Codice prodotto. 10647052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647052 100 g Bottiglia in vetro 100g
10637052 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10647052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103161000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2835-77-0
Formula molecolare C13H11NO
Molecular Weight (g/mol) 197.24
Numero MDL MFCD00007713
InChI Key MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
PubChem CID 76080
IUPAC Name (2-aminophenyl)-phenylmethanone
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105.0°C to 108.0°C
Colore Golden-Yellow
Punto d'infiammabilità 240°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4COC6H5
Quantità 100 g
Beilstein 14, 76
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 40g/L methanol (20°C),soluble in chloroform
Peso formulazione 197.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminobenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.