Learn More
2-Aminobenzophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminobenzophenone |
| CAS | 2835-77-0 |
| Formula molecolare | C13H11NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (2-Aminophenyl)phenylmethanone, 2-(Phenylcarbonyl)aniline, 2-Aminobenzophenone, 2-Aminophenyl Phenyl Ketone, 2-Benzoylaniline, 2-Benzoylbenzenamine, NSC 9422, o-Aminobenzophenone, o-Aminophenyl Phenyl Ketone, o-Benzoylaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | (2-aminophenyl)-phenylmethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.23 |
| Peso formulazione | 197.0841 |