Learn More
2-Aminobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30345566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345566 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6307652.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Trifluoromethylaniline
CAS 88-17-5
Formula molecolare C7 H6 F3 N
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-Trifluoromethylaniline, Benzenamine, 2-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 2-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), o-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Aminobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethylphenylamine, NSC 10336, o-(Trifluoromethyl)aniline, o-(Trifluoromethyl)phenylamine, o-Aminobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
InChI Formula InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 161.12
Peso formulazione 161.0452