Learn More
2-Aminobenzoxazole, TRC
Codice prodotto. 30322453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322453 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5915155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Benzoxazol-2-amine
CAS 4570-41-6
Formula molecolare C7 H6 N2 O
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES Nc1oc2ccccc2n1
IUPAC Name 1,3-benzoxazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 134.14
Peso formulazione 134.048