Learn More
2-Aminobenzyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30321121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6018285G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Formula molecolare C7 H9 N O
Quantità 5 g
Sinonimo (2-Aminophenyl)methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Benzenemethanol, 2-amino-, Benzyl alcohol, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenemethanol, (o-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl alcohol, NSC 1173, [2-(Hydroxymethyl)phenyl]amine, o-(Hydroxymethyl)aniline, o-Aminobenzyl alcohol, o-Aminobenzylic alcohol
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
SMILES Nc1ccccc1CO
IUPAC Name (2-aminophenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Peso formulazione 123.0684