Learn More
2-Aminobiphenyl, TRC
Codice prodotto. 30315410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315410 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6017651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobiphenyl
CAS 90-41-5
Formula molecolare C12 H11 N
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Biphenylamine (8CI), 2-Amino-1,1-Biphenyl, 2-Amino-1,1'-biphenyl, 2-Aminobiphenyl, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline, 2-Phenylbenzenamine, NSC 7661, o-Aminobiphenyl, o-Aminodiphenyl, o-Biphenylamine, o-Phenylaniline
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC Name 2-phenylaniline
Molecular Weight (g/mol) 169.22
Peso formulazione 169.0891