Learn More
2-Aminoethanethiol hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10113540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10113540 25 g Bottiglia in vetro 25g
10393572 5 g Bottiglia in vetro 5g
10295810 100 g Bottiglia in vetro 100g
10424025 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10113540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153770250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-57-0
Formula molecolare C2H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 113.60
Numero MDL MFCD00012904
InChI Key OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoethanethiol hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 66.0°C to 70.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (50°C, 4 hrs, 100mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2CH2SH·HCl
Quantità 25 g
Beilstein 04, 286
Indice di Merck 15, 2776
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
IUPAC Name 2-aminoethanethiol;hydrochloride
Peso formulazione 113.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Pellets
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.