Learn More
2-Aminoethyl 2-Aminoethanethiosulfonate Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30322551
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322551 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322551 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA608825100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoethyl 2-Aminoethanethiosulfonate, Dihydrochloride
CAS 10027-70-0
Formula molecolare C4 H12 N2 O2 S2 . 2 Cl H
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H12N2O2S2.2ClH/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCSS(=O)(=O)CCN
IUPAC Name 2-(2-aminoethylsulfonylsulfanyl)ethanamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 257.2
Peso formulazione 255.9874