Learn More
2-Aminoethyl Diphenylborinate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminoethyl Diphenylborinate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2 |
| Peso formulazione | 225.1325 |