Learn More
2-Aminoethyl hydrogen sulfate, 99%
Codice prodotto. 10375780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10375780 100 g Plastic bottle 100g
10539790 500 g Plastic bottle 500g
10493205 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10375780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103641000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 926-39-6 | C2H7NO4S | 141.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 926-39-6
Formula molecolare C2H7NO4S
Molecular Weight (g/mol) 141.14
Numero MDL MFCD00008179
InChI Key WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanolamine o-sulfate, aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl sulfate, mono 2-aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl hydrogen sulphate, sulfuric acid mono 2-aminoethyl ester, was-34, 2-aminoethylhydrogensulfate, unii-9c8f910hlk, ethanol, 2-amino-, hydrogen sulfate ester
PubChem CID 70223
IUPAC Name 2-aminoethyl hydrogen sulfate
SMILES NCCOS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoethyl hydrogen sulfate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 277°C to 280°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCH2CH2OSO3H
Quantità 100 g
Beilstein 04, 276
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insolube in ethanol
Peso formulazione 141.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder