Learn More
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, 90%, stabilized
Codice prodotto. 10680222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10680222 5 g Bottiglia in vetro 5g
10522612 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10680222 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 357810050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2420-94-2 | C6H11NO2·HCl | 165.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2420-94-2
Formula molecolare C6H11NO2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 165.62
Numero MDL MFCD00078260
InChI Key XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoethyl methacrylate hydrochloride, 2-aminoethylmethacrylate hydrochloride, 2-aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymers, 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride 1:1, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, aminoethylmethacrylate, acmc-209wgm, timtec-bb sbb003905
PubChem CID 75495
IUPAC Name 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate;hydrochloride
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Nota nome 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 116.0°C to 118.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Stabilizzatore 500 to 1000ppm phenothiazine
Peso formulazione 165.62
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.