Learn More
2-Aminoethyl Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30317963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317963 100 g 100g
30314336 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30317963 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA609545100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoethyl Sulfate
CAS 926-39-6
Formula molecolare C2H7NO4S
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Aminoethanol Hydrogen Sulfate (Ester), 2-Aminoethyl Hydrogen Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfuric Acid, Ethanolamine O-Sulfate, Ethanolamine Sulfate, Mono(2-aminoethyl) Sulfate, NSC 204188, NSC 3532, WAS-34
SMILES NCCOS(=O)(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 141.15
Peso formulazione 141.0096