Learn More
2-Aminoimidazole hemisulfate, 98+%
Codice prodotto. 10487402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
Codice prodotto. 10487402
Marca: Thermo Scientific Acros 368860025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1450-93-7
Formula molecolare C6H12N6O4S
Molecular Weight (g/mol) 264.26
Numero MDL MFCD00013162
InChI Key KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
PubChem CID 2734684
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoimidazole hemisulfate
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 270°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
IUPAC Name 1H-imidazol-2-amine;sulfuric acid
Peso formulazione 132.13
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoimidazole hemisulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.