Learn More
2-Aminoindan hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11995231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995231 1 g Bottiglia in vetro 1g
11905241 5 g Glass Bottle 5g
11915241 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11995231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103860010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2338-18-3
Formula molecolare C9H11ClN
Molecular Weight (g/mol) 168.64
Numero MDL MFCD00012549
InChI Key DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
PubChem CID 122764
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine;hydrochloride
SMILES [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Aminoindan hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 246.0°C to 247.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 12,1196
Peso formulazione 169.65
Percent Purity 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoindan hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.