Learn More
2-Aminoindan Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135338 10 mg 10mg
30004543 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135338 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61182510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2338-18-3
Formula molecolare C9 H11 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 169.65
Sinonimo 2-Aminoindane Hydrochloride, 2-AI HCl
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.NC1Cc2ccccc2C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-AI (hydrochloride)
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Peso formulazione 169.0658