Learn More
2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30312227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312227 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312227 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA612240500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Formula molecolare C5H12ClNO2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMILES CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
IUPAC Name 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 153.61
Peso formulazione 153.06