Learn More
2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30316437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316437 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6122405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Formula molecolare C5H12ClNO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMILES CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
IUPAC Name 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 153.61
Peso formulazione 153.06