Learn More
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56639
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
26116-12-1
C7H16N2
128.22
MFCD00003178
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine
117295
(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
CCN1CCCC1CN
26116-12-1
C7H16N2
128.22
MFCD00003178
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine
117295
(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
CCN1CCCC1CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.8840g/mL
Punti di ebollizione 58.0°C to 60.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4655 to 1.4675
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.884
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.