Learn More
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15284368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15284368 5 g 5g
15274368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15284368 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454590050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22600-77-7 | C4H9Cl2N3 | 170.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22600-77-7
Formula molecolare C4H9Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 170.04
Numero MDL MFCD06738779
InChI Key KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
PubChem CID 12417863
SMILES Cl.Cl.NCC1=NC=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Punto di fusione 250.0°C to 251.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Quantità 5 g
IUPAC Name dihydrogen 1-(1H-imidazol-2-yl)methanamine dichloride
Peso formulazione 170.04
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.