Learn More
2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 874528-11-7 |
| Formula molecolare | C6 H13 N O |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 2-(Aminomethyl)cyclopentanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5-6,8H,1-4,7H2 |
| SMILES | NCC1CCCC1O |
| IUPAC Name | 2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.174 |
| Peso formulazione | 115.1 |