Learn More
2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Codice prodotto. 15254328 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15254328 250 mg 250mg
15244328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254328 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454162500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20010-99-5 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20010-99-5
Formula molecolare C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00673149
InChI Key HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
PubChem CID 266781
IUPAC Name pyrazin-2-ylmethanamine
SMILES NCC1=CN=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Aminomethyl)pyrazine
Punti di ebollizione 87.0°C to 88.0°C (3.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.