Learn More
Alfa Aesar™ 2-Aminonicotinic acid, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ A11195.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5345-47-1 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 11403504
  • 106.00€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
5345-47-1
138.126
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
72930
2-aminopyridine-3-carboxylic acid
C6H6N2O2
MFCD00006318
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
CHEBI:68572
C1=CC(=C(N=C1)N)C(=O)O
Specifica
2-Aminonicotinic acid
25g
C6H6N2O2
119031
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine-3-carboxylic acid
72930
138.13
~298°C (decomposition)
5345-47-1
MFCD00006318
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
C1=CC(=C(N=C1)N)C(=O)O
138.126
CHEBI:68572
≥98%
Videos
SDS Documenti