Learn More
2-Aminooxazole, 97%
Codice prodotto. 15477297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477297 5 g 5g
15467297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34360.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4570-45-0 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4570-45-0
Formula molecolare C3H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Numero MDL MFCD07364485
InChI Key ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxazol-2-amine, 2-aminooxazole, oxazole-2-amine, 2-amino-oxazole, 2-oxazolamine, 2-amino-1,3-oxazole, oxazol-2-ylamine, 2-aminoxazole, 1,3-oxazol-2-ylamine, 1,3-oxazole-2-ylamine
PubChem CID 558521
IUPAC Name 1,3-oxazol-2-amine
SMILES NC1=NC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminooxazole
Punto di fusione 93°C to 95°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 84.1
Percent Purity 97%