Learn More
2-Aminooxazole, TRC
Codice prodotto. 30315633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315633 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315633 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA618745500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminooxazole
CAS 4570-45-0
Formula molecolare C3H4N2O
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,3-Oxazol-2-amine, 2-Aminooxazole
InChI Formula InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMILES Nc1occn1
IUPAC Name 1,3-oxazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Peso formulazione 84.0324