Learn More
2-Aminophenol, 99%
Codice prodotto. 10675132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10675132 5 g Bottiglia in vetro 5g
10675322 100 g Bottiglia in vetro 100g
10010630 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10675132 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104260050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-55-6
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00007690
InChI Key CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC Name 2-aminophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 172°C to 177°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 164°C (15.0 Mbar)
Punto d'infiammabilità 168°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 13, 354
Indice di Merck 15, 457
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminophenol