Learn More
2-Aminophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11414764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414764 500 g 500g
11404764 100 g 100g
11424764 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414764 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13735.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
Solubility
Soluble in water (17 g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-55-6
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00007690
InChI Key CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC Name 2-aminophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Aminophenol
Punto di fusione 173°C to 177°C
Densità 1.328
Punti di ebollizione 150°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >175°C (347°F)
Odore Characteristic
Quantità 500 g
Numero UN UN2512
Beilstein 606075
Indice di Merck 14,461
Informazioni di solubilità Soluble in water (17g/L at 20°C).
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminophenol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminophenol