Learn More
(2-Aminophenyl)methanol, Mikromol™
Descrizione
(2-Aminophenyl)methanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2-Aminophenyl)methanol |
| CAS | 5344-90-1 |
| Nomi componenti o analita | (2-Aminophenyl)methanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H9 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Mianserin Imp. C (EP), (2-Aminophenyl)methanol, Benzocaine Impurity B, Mianserin Hydrochloride Impurity C, Mianserin Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1CO |
| IUPAC Name | (2-aminophenyl)methanol |
| Vedi altri risultati |