Learn More
2-Aminopropane-1,3-diol, TRC
Codice prodotto. 30315990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315990 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315990 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6281151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminopropane-1,3-diol
CAS 534-03-2
Formula molecolare C3H9NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3-Dihydroxy-2-propylamine, 1,3-Dihydroxyisopropylamine, 2-Amino-1,3-dihydroxypropane, 2-Amino-1,3-propanediol, 2-Aminoglycerol, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylamine, NSC 93746, Serinol
InChI Formula InChI=1S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2,4H2
SMILES NC(CO)CO
IUPAC Name 2-aminopropane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 91.11
Peso formulazione 91.0633