Learn More
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10708635
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10708635
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00047DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
CAS 936250-22-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4H6BN3O2
Numero MDL MFCD07375147
Quantità 1 g
Sinonimo 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid, 2-amino-pyrimidine-5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidineboronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl-5-boronic acid, 2-amino-5-boronopyrimidine, acmc-209rmr, 2-aminopyrimidine 5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidinylboronic acid, 2-amino-pyrimidin-5-ylboronic acid
InChI Key CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C(C=N1)B(O)O
IUPAC Name (2-aminopyrimidin-5-yl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 138.92
PubChem CID 17750211
Peso formulazione 138.92
Percent Purity 97%