Learn More
2-Aminopyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11430448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430448 500 g 500g
11420448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24594.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-12-6
Formula molecolare C4H5N3
Molecular Weight (g/mol) 95.11
Numero MDL MFCD00006089
InChI Key LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC Name pyrimidin-2-amine
SMILES NC1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminopyrimidine
Punto di fusione 123°C to 127°C
Punti di ebollizione 159°C (186 mmHg)
Quantità 500 g
Beilstein 107014
Peso formulazione 95.11
Percent Purity 98%