Learn More
2-Aminopyrimidine, 98%
Codice prodotto. 10793821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10793821 5 g Bottiglia in vetro 5g
10234320 100 g Plastic bottle 100g
10794011 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104580050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-12-6
Formula molecolare C4H5N3
Molecular Weight (g/mol) 95.11
Numero MDL MFCD00006089
InChI Key LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC Name pyrimidin-2-amine
SMILES NC1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminopyrimidine
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 124°C to 127°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 158°C (186.0 Mbar)
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 24, 80
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,readily soluble in alcohol,acetone and chloroform,slightly soluble in ether and benzene
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder