Learn More
2-Aminopyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30006779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30006779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6292555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Formula molecolare C4 H5 N3
Quantità 5 g
Sinonimo Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa)
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
SMILES Nc1ncccn1
IUPAC Name pyrimidin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 95.1
Peso formulazione 95.0483