Learn More
2-Aminoterephthalic acid, 99%
Codice prodotto. 11485887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11485887 5 g 5g
11495887 25 g 25g
11405897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24441.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
2-Aminoterephthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Aminoterephthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10312-55-7
Formula molecolare C8H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 179.13
Numero MDL MFCD00134536
InChI Key GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
PubChem CID 2724822
IUPAC Name 2-aminoterephthalic acid
SMILES NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoterephthalic acid
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoterephthalic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminoterephthalicacid