Learn More
2-Aminothiazole-4-acetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051637 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051637 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3776.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Aminothiazole-4-acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
CAS 29676-71-9
Nomi componenti o analita 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C5H6N2O2S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272, Ceftibuten Related Impurity 2, Mirabegron Impurity 7
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
SMILES Nc1nc(CC(=O)O)cs1
IUPAC Name 2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.18
Quantità 25 mg
Peso formulazione 158.015 g/mol