Learn More
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10748468 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748468 1 g Bottiglia in vetro 1g
10412868 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748468 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429480010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40283-41-8 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40283-41-8
Formula molecolare C4H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 144.15
Numero MDL MFCD00859429
InChI Key FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
IUPAC Name 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 238.0°C to 239.0°C
Colore Colorless to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.