Learn More
2-Aminothiazole-5-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 10402590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10402590 1 g Bottiglia in vetro 1g
10301280 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10402590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429570010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40283-46-3 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40283-46-3
Formula molecolare C4H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 144.15
Numero MDL MFCD06203554
InChI Key ZFMRDDYYJJCBKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-5-carboxy-1,3-thiazole, pubchem21384, acmc-209jcp, 2-aminothiazole-5-carboxylicacid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-amino, 2-aminothiazole-5-formic acid, 2-azanyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 315243
IUPAC Name 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=C(SC(=N1)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182.0°C to 184.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.