Learn More
2-Aminothiazole, 97%
Codice prodotto. 11339679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339679 50 g 50g
11409892 100 g 100g
11349679 250 g 250g
11419892 500 g 500g
11429892 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11339679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12026.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
2-Aminothiazole is used in the synthesis of 2-aminothiazole-modified silica gel and also used in Ulmann coupling with 2-chlorobenzoic acids mediated by ultrasonic irradiation. It acts as a component of disperse dye, thyroid inhibitor in the treatment of hyperthyroidism, as the acid tartrate and as a therapeutic drug for prion diseases. It is also used to kill bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water, alcohol and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, acid chlorides, acid anhydrides, nitric acid and sulfuric acid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-50-4
Formula molecolare C3H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 100.14
Numero MDL MFCD00005325
InChI Key RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
IUPAC Name 1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminothiazole
Punto di fusione 88°C to 92°C
Punti di ebollizione 117°C (15 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 105738
Indice di Merck 14,479
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and ether.
Peso formulazione 100.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiazolamine