Learn More
2-Aminothiazole, 97%
Codice prodotto. 10133350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10133350 100 g Plastic bottle 100g
10655972 500 g Plastic bottle 500g
11966771 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10133350 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153891000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-50-4
Formula molecolare C3H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 100.14
Numero MDL MFCD00005325
InChI Key RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
IUPAC Name 1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=CS1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Aminothiazole
Punto di fusione 86°C to 91°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 117°C (20.0 Mbar)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 27,155
Fieser 04,19
Indice di Merck 15,475
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,freely soluble in hcl and 20% h2so4
Peso formulazione 100.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Grains, Lumps or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminothiazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico