Spécification
| Materiale o nome chimico | 2-Aminothiazole |
| Punto di fusione | 86°C to 91°C |
| Colore | Brown |
| Punti di ebollizione | 117°C (20.0 Mbar) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 500 g |
| Beilstein | 27,155 |
| Fieser | 04,19 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Aminothiazole
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico