Learn More
2-Aminothiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminothiazole |
| CAS | 96-50-4 |
| Formula molecolare | C3H4N2S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,3-Thiazol-2-amine, 2-Amino-1,3-thiazole, 2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine, Abadol, Abadole, Aminothiazole, Basedol, NSC 1900, 2-Amino-thiazole, 2-Imino-4-thiazoline |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5) |
| SMILES | Nc1nccs1 |
| IUPAC Name | 1,3-thiazol-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.14 |
| Peso formulazione | 100.0095 |