Learn More
2-Aminothiophenol 90%, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminothiophenol |
| CAS | 137-07-5 |
| Formula molecolare | C6H7NS |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | o-Aminobenzenethiol, 1-Amino-2-mercaptobenzene, 2-Amino-1-mercaptobenzene, 2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl Mercaptan, 2-Aminothiophenol, 2-Mercaptoaniline, 2-Thioaniline, NSC 106635, o-Aminobenzenethiol, o-Aminophenyl Mercaptan, o-Aminothiophenol, o-Mercaptoaniline, alpha-Aminothiophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1S |
| IUPAC Name | 2-aminobenzenethiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.19 |
| Peso formulazione | 125.0299 |