Learn More
2-Aminothiophenol, 98%
Codice prodotto. 10706571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10706571 500 g Bottiglia in vetro 500g
10061820 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10706571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153905000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-07-5
Formula molecolare C6H7NS
Molecular Weight (g/mol) 125.19
Numero MDL MFCD00007702
InChI Key VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
IUPAC Name 2-aminobenzenethiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminothiophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 20.0°C
Colore Yellow to Amber
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4SH
Indice di rifrazione 1.6400 to 1.6440
Quantità 500 g
Beilstein 13, 397
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 125.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid