Learn More
(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10613085 1 g Amber Glass Bottle 1g
10603085 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10613085 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69213DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1093860-47-9
Formula molecolare C11H12N4
Molecular Weight (g/mol) 200.245
Numero MDL MFCD11841074
InChI Key IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
PubChem CID 43811051
IUPAC Name 5-(aminomethyl)-N-phenylpyrimidin-2-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 95%