Learn More
2-Anilinopyrimidine-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10709425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10709425 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10307314 1 g Amber Glass Bottle 1g
10158754 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10709425 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69204CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 108002-87-5
Formula molecolare C11H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 199.213
InChI Key QNFHXIZSGIGYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylamino pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 33589542
IUPAC Name 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 97%