Learn More
2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10092074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092074 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10194194 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10092074 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69201CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 450368-25-9
Formula molecolare C11H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 215.21
Numero MDL MFCD09864415
InChI Key ZPIYMRAJXNMUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenylamino, 2-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509722
IUPAC Name 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.21
Percent Purity 97%