Learn More
2-Anisidine, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309675 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309675 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC10266000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
CAS 90-04-0
Nomi componenti o analita 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C7 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES COc1ccccc1N
IUPAC Name 2-methoxyaniline
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 123.0684 g/mol