Learn More
2-Anthracenecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 613-08-1 |
| Formula molecolare | C15H10O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC Name | anthracene-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.23 |
| Peso formulazione | 222.0681 |